3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H31921.03EA 119 EUR
H31921.03 H31921.06
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₉H₆F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025378
CAS-numero: 916420-59-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III