4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33218.06EA 321 EUR
H33218.06 H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13196579
CAS-numero: 1206593-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III