4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H32982.03EA
202
EUR
H32982.03
H32982.06
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Kaava:
C₇HBrF₄O₂ MW: 272,98 g/mol Sulamispiste: 142…145 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00075244 CAS-numero: 4707-24-8 |