2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25485.14EA 994 EUR
B25485.14 B25485.03 B25485.06
2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni ≥98%
2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni
Kaava: C₈H₉BrO₂
Sulamispiste: 91…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07780177
CAS-numero: 16932-45-9