2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB3488-25GEA 143 EUR
TCIAB3488-25G TCIAB3488-1G TCIAB3488-5G
2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni ≥98.0% (by GC)
2-Bromi-1,3-dimetoksibentseeni
Kaava: C₈H₉BrO₂
Kiehumispiste: 273°C
MDL numero: MFCD07780177
CAS-numero: 16932-45-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/39/28934839.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C