3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20702.30EA 318 EUR
B20702.30 B20702.18
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18
Kiehumispiste: 263…264 °C
Sulamispiste: 66…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003323
CAS-numero: 492-88-6
EINECS: 207-765-1