4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Toimittaja: Molekula
MOLE67209584-5GEA 0 EUR
MOLE67209584-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
MDL numero: MFCD00003328
CAS-numero: 708-76-9
EINECS: 211-904-1