Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L17587.06EA 70.3 EUR
L17587.06 L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Sulamispiste: 74…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020167
CAS-numero: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8