Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA 210 EUR
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
MDL numero: MFCD00020167
CAS-numero: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8