2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26464.09EA 693 EUR
H26464.09 H26464.03
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Kaava: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,00 g/mol
Sulamispiste: 44…47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840469
CAS-numero: 128593-93-1
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1,III