3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Varoitus
H33011.03EA 184 EUR
H33011.03 H33011.06
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kaava: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18783221
CAS-numero: 1242258-49-6