2-Methoxythioanisole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1851-5GEA 25.3 EUR
TCIAM1851-5G TCIAM1851-25G
2-Methoxythioanisole ≥98.0% (by GC)
2-Methoxythioanisole
Kaava: C₈H₁₀OS
Kiehumispiste: 142°C
Sulamispiste: 19°C
MDL numero: MFCD00792424
CAS-numero: 2388-73-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/72/28976272.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %