4-Methoxythioanisole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1852-5GEA 56.1 EUR
TCIAM1852-5G TCIAM1852-25G
4-Methoxythioanisole ≥98.0% (by GC)
4-Methoxythioanisole
Kaava: C₈H₁₀OS
Kiehumispiste: 137°C
MDL numero: MFCD00010587
CAS-numero: 1879-16-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/74/28976274.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %