4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H30189.06EA 482 EUR
H30189.06 H30189.03
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
4-Bromo-trans-stilbene
Kaava: C₁₄H₁₁Br
MW: 259,15 g/mol
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00155020
CAS-numero: 13041-70-8