5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32155.14EA 596 EUR
H32155.14 H32155.06
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Kaava: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD15144620
CAS-numero: 159277-47-1