3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB3526-5GEA
60.5
EUR
TCIAB3526-5G
TCIAB3526-1G
3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-methylanisole
Kaava:
C₈H₉BrO MW: 201,0600 g/mol Kiehumispiste: 122°C |
MDL numero:
MFCD08061916 CAS-numero: 29578-83-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |