Benzyl chloromethyl ether ≥75%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO376950100 ACRO376952500 ACRO376950500
Benzyl chloromethyl ether ≥75%
Kaava: C₈H₉ClO
MW: 156,61
Kiehumispiste: 102 °C (14 mmHg)
Tiheys: 1,13 g/cm³
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000886
CAS-numero: 3587-60-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm