2,6-Dichlorobenzyl methyl ether
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD2109-25GEA 61.6 EUR
TCIAD2109-25G
2,6-Dichlorobenzyl methyl ether
2,6-Dichlorobenzyl methyl ether
Kaava: C₈H₈Cl₂O
Kiehumispiste: 125°C
MDL numero: MFCD00000578
CAS-numero: 33486-90-7
EINECS: 251-541-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/92/28978892.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %