2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0661-25GEA 213 EUR
TCIAF0661-25G TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Kaava: C₇H₆FNO₂
Kiehumispiste: 111°C
Sulamispiste: 19°C
MDL numero: MFCD03412242
CAS-numero: 437-86-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/08/28969208.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %