2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT1983-5GEA 156 EUR
TCIAT1983-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Kaava: C₇HF₇O
MDL numero: MFCD00155984
CAS-numero: 2787-79-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/28/28995928.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %