1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L14646.06EA 368 EUR
L14646.06 L14646.14 L14646.03
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Kaava: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,23
Sulamispiste: 62…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00796945
CAS-numero: 22385-77-9
EINECS: 000-000-0