Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

3,5-Bis(bromomethyl)toluene ≥98%

Toimittaja: Alfa Aesar

A18002.09 A18002.18
3,5-Bis(bromomethyl)toluene ≥98%


Kaava: C₉H₁₀Br₂
Sulamispiste: 64…67 °C
MDL numero: MFCD00182480
CAS-numero: 19294-04-3
EINECS: 210-931-6
ADR: ,
Order Now

 

TILAUS

ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm