1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L18059.14EA 1300 EUR
L18059.14 L18059.03 L18059.06
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Kaava: C₁₂H₁₅Br
MW: 239,16 g/mol
Kiehumispiste: 79…83 °C (0,01 mmHg)
Tiheys: 1,295
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093987
CAS-numero: 59734-92-8
EINECS: 000-000-0