Homophthalic anhydride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO156300050EA 40 EUR
ACRO156300050 ACRO156300250 ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Kaava: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Sulamispiste: 140…144 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006894
CAS-numero: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %