Homophthalic anhydride
Toimittaja: Molekula
MOLEM83210533EA 116 EUR
MOLEM83210533
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Kaava: C₉H₆O₃
MW: 162,14
MDL numero: MFCD00006894
CAS-numero: 703-59-3
EINECS: 211-873-4