(±)-Aspartic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A13646.22EA 62.7 EUR
A13646.22 A13646.0E A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Kaava: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Sulamispiste: >300 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063083
CAS-numero: 617-45-8
EINECS: 210-513-3