(±)-Aspartic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE22164347-1KGEA 189 EUR
MOLE22164347-1KG
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Kaava: C₄H₇NO₄
MW: 133,10
MDL numero: MFCD00063083
CAS-numero: 617-45-8
EINECS: 210-513-3