Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25077.22EA 336 EUR
B25077.22 B25077.14
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Kaava: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94
Sulamispiste: 150…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017534
CAS-numero: 21702-79-4