Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25683.06EA 129 EUR
B25683.06 B25683.14
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Kaava: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Sulamispiste: 89…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797457
CAS-numero: 214822-96-5