5-Methylisophthalic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25496.03EA 91.1 EUR
B25496.03 B25496.06
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Kaava: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Sulamispiste: 296…300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013986
CAS-numero: 499-49-0
EINECS: 207-881-2