Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L03256.14EA 603 EUR
L03256.14 L03256.06
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kiehumispiste: 107…108 °C (13 mmHg)
Tiheys: 1,070
Leimahduspiste: 102 °C (215 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006336
CAS-numero: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4