Indium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11859.09EA 159 EUR
11859.09 11859.30 11859.18
Indium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Indium(III) chloride hydrate
Kaava: Cl₃In·H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149744
CAS-numero: 143983-91-9
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980