Rhodium(III) oxide, vedetön ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Toimittaja: Thermo Scientific
11814.02EA 2230 EUR
11814.02 11814.04
Rhodium(III) oxide, vedetön ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Kaava: O₃Rh₂
MW: 253,81 g/mol
Sulamispiste: 1100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 8,20
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011205
CAS-numero: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9