1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H50240.03EA 544 EUR
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Kaava: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Sulamispiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046369
CAS-numero: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III