2-Butyl-5-methylthiophene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24943.14EA 463 EUR
B24943.14 B24943.03 B24943.06
2-Butyl-5-methylthiophene ≥97%
2-Butyl-5-methylthiophene
Kaava: C₉H₁₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00091566
CAS-numero: 111510-96-4