2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26120.03EA 266 EUR
H26120.03 H26120.MD H26120.06
2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Kaava: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Sulamispiste: 47…49 °C
MDL numero: MFCD00461195
CAS-numero: 106086-78-6
EINECS: None
UN: 3261
ADR: 8,III