2-(Bromomethyl)benzothiazole
MAYBCC06008DAEA 0 EUR
MAYBCC06008DA MAYBCC06008CB
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Kaava: C₈H₆BrNS
MW: 228,11
MDL numero: MFCD00461195
CAS-numero: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8,III