3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18210.06EA 82.1 EUR
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21
Sulamispiste: 147…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002795
CAS-numero: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4