3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12750.06EA 491 EUR
A12750.06 A12750.14 A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Kaava: C₇H₁₃N₃
MW: 139,20
Sulamispiste: 75…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067987
CAS-numero: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1