Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%

Toimittaja: Acros Organics
Varoitus

ACRO306150050
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%


Kaava: C₉H₁₅ClN₂
MW: 186,69
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013461
CAS-numero: 118427-29-5
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige to brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

TILAUS

ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm