4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12416.14EA 888 EUR
A12416.14 A12416.03 A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₉H₁₅ClN₂
MW: 186,69 g/mol
Sulamispiste: 203 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013461
CAS-numero: 118427-29-5