1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Toimittaja: Biotium
00300.EA 178 EUR
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Kaava: C₁₄H₁₀N₂O₂
MDL numero: MFCD00001219
CAS-numero: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2