Cesium standard solution, 10.000 mg/l Cs in water ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC114.W.L5EA 569 EUR
ACSDC114.W.L5 ACSDC114.W.L1 ACSDC114.W.L25
Cesium standard solution, 10.000 mg/l Cs in water ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cesium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022