Palladium standard solution, 10.000 mg/l Pd in 10% typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC142.10NP.L1EA 843 EUR
ACSDC142.10NP.L1 ACSDC142.10NP.L25 ACSDC142.10NP.L5
Palladium standard solution, 10.000 mg/l Pd in 10% typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards