1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB2243-5GEA 108 EUR
TCIAB2243-5G TCIAB2243-25G
1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
Kiehumispiste: 105°C
MDL numero: MFCD03844777
CAS-numero: 61715-75-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/08/28934008.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %