Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
PROOCILDLM13680.25EA 2100 EUR
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Kaava: C₂₄H₃₄D₄O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143759
CAS-numero: 93951-87-2