Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16290.25EA 1390 EUR
PROOCILDLM16290.25 PROOCILDLM16290.1
Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Kaava: C₁₂H₁₀D₄O₄
MDL numero: MFCD00144117
CAS-numero: 93952-12-6