Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16300.1EA 816 EUR
PROOCILDLM16300.1 CAMBDLM-1630-0.1
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄]
Kaava: C₂₄H₃₄D₄O₄
MDL numero: MFCD00144150
CAS-numero: 93952-13-7
UN: 3082
ADR: 9,III