4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15664.14EA 1250 EUR
A15664.14 A15664.03 A15664.06
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Kaava: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Sulamispiste: ∼ 80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023147
CAS-numero: 51135-96-7
EINECS: 257-003-7