2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33031.03EA 151 EUR
H33031.03 H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Kaava: C₉H₁₁NS
Sulamispiste: 120…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757580
CAS-numero: 6487-91-8